Learn More
Cole-Parmer™ Schnellanschluss-Schlaucholiveneinsatz aus Acetal mit Ventil
12.95 € - 17.10 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Acetal |
Verpackungsmenge | 1/Packung |
Produktcode | Marke | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11740289
|
Cole-Parmer™
06360-83 |
7,8 cm |
12.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11735149
|
Cole-Parmer™
06360-43 |
4,8 cm |
17.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Especificaciones
Autoklavierbar | |
Acetal | |
1/Packung |