Learn More
Acetaminophen, MedChemExpress
Artikelnummer. 16440618
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16440618 5 g
16408168 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16440618 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY66005
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Acetaminophen (Paracetamol) is a selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor with an IC50 of 25.8 μM; is a widely used antipyretic and analgesic agent. Acetaminophen is a potent hepatic N-acetyltransferase 2 (NAT2) inhibitor.
Acetaminophen (Paracetamol) is a selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor with an IC50 of 25.8 μM
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetaminophen
CAS 103-90-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H9NO2
Menge 5 g
Synonym Paracetamol 4-Acetamidophenol 4'-Hydroxyacetanilide
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (1653.88 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (66.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C)NC1=CC=C(O)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 151.16
Formelmasse 151.16
Reinheit (%) 98.79%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation