Learn More
Acetaminophen metabolite 3-hydroxy-acetaminophen, MedChemExpress
Beschreibung
3-hydroxy-acetaminophen is a metabolite of Acetaminophen, which is a pain medicine.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acetaminophen metabolite 3-hydroxy-acetaminophen |
| CAS | 37519-14-5 |
| Farbe | Gray |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C8H9NO3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 3-Hydroxyacetaminophen |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 250 mg/mL (1495.57 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=C(O)C=C(NC(C)=O)C=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 167.16 |
| Mehr anzeigen |