Learn More
Acetazolamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481058
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16481058 5 g 5 Gramm
16402279 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16481058 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0782
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Acetazolamide is a carbonic anhydrase (CA) IX inhibitor with an IC50 of 30 nM for hCA IX. Acetazolamide has diuretic, antihypertensive and anti-gonococcal activities.
Acetazolamide is a carbonic anhydrase (CA) IX inhibitor with an IC50 of 30 nM for hCA IX. Acetazolamide has diuretic, antihypertensive and anti-gonococcal activities.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetazolamide
CAS 59-66-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C4H6N4O3S2
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (224.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NC1=NN=C(S(=O)(N)=O)S1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 222.25
Formelmasse 222.25
Reinheit (%) 99.63%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation