Learn More
Acetosyringone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16409346
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16409346 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16409346 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYW009884
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Acetosyringone is a phenolic compound from wounded plant cells, enables virA gene which encodes a membrane-bound kinase to phosphorylate itself and activate the virG gene product, which stimulates the transcription of other vir genes and itself. Acetosyringone enhances efficient Dunaliella transformation of Agrobacterium strains.
Acetosyringone is a phenolic compound from wounded plant cells, enables virA gene which encodes a membrane-bound kinase to phosphorylate itself and activate the virG gene product, which stimulates the transcription of other vir genes and itself. Acetosyringone enhances efficient Dunaliella transformation of Agrobacterium strains.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetosyringone
CAS 2478-38-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H12O4
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (509.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1O)C(C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 196.2
Formelmasse 196.2
Reinheit (%) 99.51%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetosyringone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetosyringone