Learn More
Acetrizoic acid, MedChemExpress
Description
Acetrizoic acid is a molecule used as a contrast medium.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Acetrizoic acid |
| CAS | 85-36-9 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C9H6I3NO3 |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 5.6 mg/mL (10.06 mM) |
| SMILES | O=C(O)C1=C(I)C=C(I)C(NC(C)=O)=C1I |
| Molekulargewicht (g/mol) | 556.86 |
| Formelmasse | 556.86 |
| Show More |