Learn More
(Acetylmethylen)Triphenylphosphoran, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081372
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
1439-36-7
C21H19OP
318.36
MFCD00008774
KAANTNXREIRLCT-UHFFFAOYSA-N
acetylmethylene triphenylphosphorane, 1-triphenylphosphoranylidene propan-2-one, 1-triphenylphosphoranylidene-2-propanone, 1-triphenylphosphoranylidene acetone, 2-propanone, 1-triphenylphosphoranylidene, acetonylidenetriphenyl phosphorane, acetylmethylene triphenylphosphine, triphenylacetylmethylene phosphorane, 2-propanone, triphenylphosphoranylidene, triphenylphosphoranylidene-2-propanone
15038
1-(triphenyl-λ⁵-phosphanylidene)propan-2-one
CC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
1439-36-7
C21H19OP
318.36
MFCD00008774
KAANTNXREIRLCT-UHFFFAOYSA-N
acetylmethylene triphenylphosphorane, 1-triphenylphosphoranylidene propan-2-one, 1-triphenylphosphoranylidene-2-propanone, 1-triphenylphosphoranylidene acetone, 2-propanone, 1-triphenylphosphoranylidene, acetonylidenetriphenyl phosphorane, acetylmethylene triphenylphosphine, triphenylacetylmethylene phosphorane, 2-propanone, triphenylphosphoranylidene, triphenylphosphoranylidene-2-propanone
15038
1-(triphenyl-λ⁵-phosphanylidene)propan-2-one
CC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
(Acetylmethylene)triphenylphosphorane is used as a Wittig reagent in synthetic chemistry, especially for the synthesis of functionalized pyrrolidines and cyclobutanones. It plays as a vital role in asymmetric allylboration for enantioselective synthesis of (+)-awajanomycin.It is also employed as a reactant in the preparation of 1,2-dioxanes with antitrypanosomal activity. Further, it is used in the preparation of amphibian pyrrolizidine alkaloids through allylic aminations and silicon-containing acyclic dienone musk odorants. In addition to this, it is involved in Domino Suzuki/Heck coupling reactions to prepare fluorenylidenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(Acetylmethylen)triphenylphosphoran wird als Wittig-Reagenz in der synthetischen Chemie verwendet, insbesondere für die Synthese von funktionalisierten Pyrrolidinen und Cyclobutanonen. Es spielt eine wichtige Rolle bei der asymmetrischen Allylborierung für die enantioselektive Synthese von (+)-Awajanomycin. Es wird auch als Reaktionsmittel bei der Herstellung von 1,2-Dioxanen mit antitrypanosomaler Aktivität eingesetzt. Weiterhin wird es bei der Herstellung von amphibischen Pyrrolizidinalkaloiden durch allylische Aminierung und siliziumhaltige azyklische Dienon-Moschusgeruchsstoffe verwendet. Darüber hinaus ist es an Domino-Suzuki-Heck-Kupplungen zur Herstellung von Fluorenyliden beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform. Schwer löslich in Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (Acetylmethylene)triphenylphosphorane
Schmelzpunkt 204°C to 209°C
Menge 10 g
Beilstein 750077
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform. Slightly soluble in methanol.
Formelmasse 318.36
Reinheit (%) 99%