Learn More
Aclidinium Bromide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476396
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16476396 100 mg
16475968 10 mg
16442117 50 mg
16418597 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16476396 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14144
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Aclidinium Bromide (LAS 34273; LAS-W 330) is a long-acting, inhaled muscarinic antagonist. Aclidinium Bromide has the potential for chronic obstructive pulmonary disease (COPD) research.
Aclidinium Bromide (LAS 34273
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aclidinium Bromide
CAS 320345-99-1
Farbe Pink
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H30BrNO4S2
Menge 100 mg
Synonym LAS 34273 LAS-W 330
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (59.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@H]1C[N+]2(CCCOC3=CC=CC=C3)CCC1CC2)C(C4=CC=CS4)(O)C5=CC=CS5.[Br-]
Molekulargewicht (g/mol) 564.55
Formelmasse 564.55
Reinheit (%) 98.03%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation