Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Spritzenfilter mit Supor™ Membran, steril
Sterile Acrodisc Spritzenvorsatzfilter mit der Supor™-Membran von für hohe Durchsätze, schnelle Filtration und geringe Proteinbindung. Erhältlich in den Größen 13 mm, 25 mm und 32 mm, mit Porengrößen von 0,1 μm bis 5,0 μm.
137.00 € - 256.00 €
Código de producto | Marca | Porengröße | Durchmesser (metrisch) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Porengröße | Durchmesser (metrisch) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17184361
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4611 |
0,1 μm | 25 mm |
213.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17114381
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4651 |
0,1 μm | 32 mm |
196.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17154361
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4602 |
0,2 μm | 13 mm |
256.00 €
75 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17194361
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4612 |
0,2 μm | 25 mm |
213.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17124381
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4652 |
0,2 μm | 32 mm |
220.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17164361
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4604 |
0,45 μm | 13 mm |
233.00 €
75 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17104371
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4614 |
0,45 μm | 25 mm |
140.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17144381
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4654 |
0,45 μm | 32 mm |
229.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17174361
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4608 |
0,8 μm | 13 mm |
210.00 €
75 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17114371
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4618 |
0,8 μm | 25 mm |
137.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17164381
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4656 |
1,2 μm | 32 mm |
196.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17104381
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4650 |
5 μm | 32 mm |
196.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 11-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Descripción
Der Spritzenfilter ist das Arbeitstier im Labor, das die Qualität und Sterilität von Proben oder Kulturen schützt.
- Der Filter muss ausreichend Kapazität zum Filtern der gesamten Probe bieten
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Especificaciones
PES | |
Steril |