missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ 96 Filterplatten, 1 ml
Optimiert für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine Verarbeitung mit größeren Volumen pro Well erfordern.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 5051
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.42750kg
Beschreibung
- Die Platten bestehen aus chemisch beständigem, biologisch inertem Polypropylen
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Glasfaser (Borosilikatglas ohne Bindemittel) | |
Nicht steril | |
900 μl (Probe) |
1,0 μm | |
5/Packung |