Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ 96 Filterplatten, 1 ml
Optimiert für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine Verarbeitung mit größeren Volumen pro Well erfordern.
262.00 € - 355.00 €
Spezifikation
Sterilität | Nicht steril |
---|---|
Menge | 5/Packung |
Volumen (metrisch) | 900 μl (Probe) |
Produktcode | Marke | Porengröße | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17154461
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5053 |
3,0/0,2 μm | Glasfasern (Borosilikatglas ohne Bindemittel), Bio-Inert (modifiziertes Nylon mit geringer Proteinbindung) |
329.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17144461
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5051 |
1,0 μm | Glasfaser (Borosilikatglas ohne Bindemittel) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
17164461
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5055 |
0,2 μm | PTFE |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
17184461
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5063 |
0,8 μm | Mustang S |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
17174461
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5056 |
0,45 μm | PTFE |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Die Platten bestehen aus chemisch beständigem, biologisch inertem Polypropylen
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Nicht steril | |
5/Packung | |
900 μl (Probe) |