Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ 96 Filterplatten, 1 ml
Optimiert für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine Verarbeitung mit größeren Volumen pro Well erfordern.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 5063
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.63650kg
Beschreibung
- Die Platten bestehen aus chemisch beständigem, biologisch inertem Polypropylen
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Mustang S | |
0,8 μm | |
5/Packung |
Mustang S | |
Unsteril | |
900 μl (Probe) |