Learn More
Cytiva Kunststoffthermostatmantel aus Acryl
Marke: Cytiva 18-1000-83
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.29000kg
Spezifikation
Thermostat | |
Temperiermantel | |
200 mm | |
200 mm |
Acryl-Kunststoff | |
60 °C | |
50 mm |