Learn More
Eppendorf™ Adapter für Falcon™ Röhrchen in 100 ml-Rechteckbecher
171.00 €
Spezifikation
Typ | Adapter |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Rechteckiges Gestell, Nacelle, 100 ml, Rotor A-4–44 |
Anzahl pro Packung | 2 pro Packung |
Produktcode | Marke | Röhrchentyp | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Röhrchentyp | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10256671
|
Eppendorf™
5804717007 |
Falcon | 15 ml |
171.00 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10368221
|
Eppendorf™
5804718003 |
Konischer Falcon | 50 mL |
171.00 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Spezifikation
Adapter | |
Rechteckiges Gestell, Nacelle, 100 ml, Rotor A-4–44 | |
2 pro Packung |