missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adezmapimod, MedChemExpress

Artikelnummer. 16400966
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16400966

Marke: Medchem Express HY10256200mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Adezmapimod (SB 203580) is a selective and ATP-competitive p38 MAPK inhibitor with IC50s of 50 nM and 500 nM for SAPK2a/p38 and SAPK2b/p38β2, respectively. Adezmapimod inhibits LCK, GSK3β and PKBα with IC50s of 100-500-fold higher than that for SAPK2a/p38. Adezmapimod does not disrupt JNK activity and is an autophagy and mitophagy activator.

Adezmapimod (SB 203580) is a selective and ATP-competitive p38 MAPK inhibitor with IC50s of 50 nM and 500 nM for SAPK2a/p38 and SAPK2b/p38β2, respectively. Adezmapimod inhibits LCK, GSK3β and PKBα with IC50s of 100-500-fold higher than that for SAPK2a/p38. Adezmapimod does not disrupt JNK activity and is an autophagy and mitophagy activator.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Adezmapimod
CAS 152121-47-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H16FN3OS
Menge 200 mg
Synonym SB 203580 RWJ 64809
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (132.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(C2=NC(C3=CC=C(F)C=C3)=C(C4=CC=NC=C4)N2)C=C1)C
Molekulargewicht (g/mol) 377.43
Formelmasse 377.43
Reinheit (%) 96.59%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt