Learn More
Kartell™ Klebeetiketten
Transparente, gelochte Etiketten zur Verwendung mit Spritzflaschen und Reagenzflaschen aus Kunststoff oder Glas
Marke: Kartell™ 0501500
81.27 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 7.65000kg
Beschreibung
Spezifikation
Transparent mit farbigem Text | |
Ethanol | |
130 x 35 mm |
Grün | |
50/Packung |