Learn More
Kartell™ Klebeetiketten
Transparente, gelochte Etiketten zur Verwendung mit Spritzflaschen und Reagenzflaschen aus Kunststoff oder Glas
85.55 €
Spezifikation
Beschreibung | Transparent mit farbigem Text |
---|---|
Menge | 50/Packung |
Dimensions (LxW) | 130 x 35 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Anzeigetext | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Anzeigetext | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15895517
|
Kartell™
0501600 |
Schwarz | Chloroform |
85.55 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15835517
|
Kartell™
0501000 |
Blau | Dest. Wasser |
85.55 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15885517
|
Kartell™
0501500 |
Grün | Ethanol |
85.55 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15875517
|
Kartell™
0501400 |
Orange | Ethylacetat |
85.55 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15855517
|
Kartell™
0501200 |
Schwarz | Methanol |
85.55 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15805527
|
Kartell™
0501800 |
Schwarz | Methylenchlorid |
85.55 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Spezifikation
Transparent mit farbigem Text | |
50/Packung | |
130 x 35 mm |