missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AdipoRon, MedChemExpress

Artikelnummer. 16476868
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16476868 10 mg 10 Milligramm
16442937 50 mg -
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16476868

Marke: Medchem Express HY15848

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress AdipoRon is an orally active adiponectin receptor (AdipoR) agonist, binding to AdipoR1 and AdipoR2 with Kds of 1.8 and 3.1 μM, respectively.

AdipoRon is an orally active adiponectin receptor (AdipoR) agonist, binding to AdipoR1 and AdipoR2 with Kds of 1.8 and 3.1 μM, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material AdipoRon
CAS 924416-43-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H28N2O3
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 44 mg/mL (102.68 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(NC1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1)COC3=CC=C(C(C4=CC=CC=C4)=O)C=C3
Molekulargewicht (g/mol) 428.52
Formelmasse 428.52
Reinheit (%) 96.13%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.