Learn More
ADPGK Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00 € - 349.00 €
Spezifikation
Antigen ADPGK
Klon 2B4B8
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Western Blot, ELISA
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30235192
Unterlagen ansehen
Proteintech
68034-1-IG-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
145.00 €
129.00 € / 20 Mikroliter
Sparen 16.00 €
11% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30234925
Unterlagen ansehen
Proteintech
68034-1-IG-150UL
150 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
410.00 €
349.00 € / 150 Mikroliter
Sparen 61.00 €
14% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The ADPGK antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ADPGK. This antibody recognizes human antigen. The ADPGK antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
ADPGK
1000 μg/mL
Unconjugated
Mouse
83440
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
2B4B8
Western Blot, ELISA
Liquid
Human
2610017G09Rik; ADP-GK; DKFZp434B195
IgG1
Protein G purification
Monoclonal Antibody