missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human ADRBK1 (GRK2), His Tag Recombinant Protein
Human ADRBK1 (GRK2), His Tag Recombinant Protein
628.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001610.2 |
---|---|
Gen-Alias | ADRBK1 (GRK2) |
Spezies | Human |
Proteinmarkierung | His Tag |
Expressionssystem | Baculovirus |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11583437
|
Invitrogen™
PV3361 |
10μg |
628.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13156951
|
Invitrogen™
PR4694A |
1mg |
7890.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15408423
|
Invitrogen™
PR4694C |
100 μg |
1826.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
ADRBK1 (GRK2) is a serine⁄threonine kinase. Many of the G protein-coupled receptors are known to be phosphorylated by G protein-dependent receptor kinases (GRKs)Spezifikation
NP_001610.2 | |
Human | |
Baculovirus |
ADRBK1 (GRK2) | |
His Tag |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.