Learn More
Mecmesin™ Erweiterter Kraftmesser
Das Advanced Force Gauge (AFG) ist das vielseitigste, voll ausgestattete Digitalinstrument.
1950.00 €
Spezifikation
Höhe (metrisch) | 201 mm |
---|---|
Breite (metrisch) | 70 mm |
Gewicht (metrisch) | 650 g |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11977969
|
Mecmesin™
850418 |
250 N |
1950.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11997969
|
Mecmesin™
850420 |
1000 N |
1950.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11937979
|
Mecmesin™
850421 |
2500 N |
1950.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Angesichts der ständig steigenden Anforderungen an verbesserte Qualität, Haltbarkeit und Anwenderfreundlichkeit aller Produkte besteht ein wachsender Bedarf an mehr physikalischen Tests während der Fertigungsprozesse.Das Advanced Force Gauge (AFG) ist ein leistungsstarkes Instrument mit vielen innovativen Funktionen, die für eine Vielzahl von Spannungs- und Kompressionstests geeignet sind.
Das AFG bietet erweiterte Testfunktionen und Datenanalysefunktionen:
- Modus „Max.“ und „1. Spitze“ – Identifizieren von kritischen Belastungspunkte im Test
- Schnelle Datenerfassungsgeschwindigkeit – Erfassen präziser Bremskraft-Messwerte
- Akustischer und visueller „Bestanden/Fehlgeschlagen“-Alarm – Sofortige Alarmierung des Anwenders während dem Testlauf
- Überlastungswarnung mit Trendbalken – Minimierung von Unfallschäden an der Wägezelle
- Integrierter Speicher für bis zu 500 Messwerte – Jetzt schnell testen und Ergebnisse später herunterladen
- Datenübertragung über RS232, Digimatic oder analog – Ausgabe von Daten an PC oder Drucker zur weiteren Analyse
- Anschlussmöglichkeit für externe Wägezellen und Drehmomentsensoren – wird zu einer vielseitigen Anzeige für viele verschiedene Anwendungen
Spezifikation
201 mm | |
70 mm | |
650 g |