Learn More
Advantech Modell L3P Ultraschallsiebtrenner, Standard-Edelstahl-Netzsiebe
Zur Verwendung mit Advantech Model L3P Sonic-Sieben
Marke: Advantech 59948-30
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06804kg
Beschreibung
Zur Verwendung mit Advantech Model L3P Sonic-Sieben
Erfüllen aller geltenden ASTM™-Standards. 3 in. ID (7.6 cm) Siebe mit durchsichtigen Acrylrahmen. Wahlweise Edelstahl- oder Nickel-Netzsiebe.Standard-Netzsiebe aus Edelstahl
- Für bis zu sechs Siebe Gesamthöhe: 16 mm (5/8 Zoll)
- Für bis zu drei Siebe
Spezifikation
Edelstahl | |
18 | |
14.2 cm | |
Präzisionssieb | |
3.5 Zoll | |
Advantech Modell L3P Ultraschallsiebe | |
Nr. 18 |
Ideal für Partikelgrößeanalysen im Labor | |
5.6 Zoll | |
1 mm | |
ASTM E11 | |
Acryl | |
16 Mesh |