Learn More
Fisherbrand™ Spitzen mit Aerosolbarriere
Die hervorragenden Spitzen mit Aerosolbarriere verhindern Kreuzkontaminationen
78.85 €
Spezifikation
Gefiltert | mit Filter |
---|---|
Farbe | Natürlich |
Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, DNA und Pyrogen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal Fit Pipette |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Autoklavierbar | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Autoklavierbar | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11917734
|
Fisherbrand™
|
0,1 bis 5 μl | Nicht autoklavierbar | Gestell |
78.85 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Die hervorragenden Spitzen mit Aerosolbarriere verhindern Kreuzkontaminationen
- Der einzigartige kleine Mikronfilter verhindert Aerosolverunreinigungen ohne Behinderung des Luftstroms
- Verwenden Sie Aerosolbarrierespitzen, um die Integrität des Ergebnisses zu gewährleisten
- Großpackungen sind autoklavierbar; sterile Produkte sind nicht autoklavierbar
- Durch ein unabhängiges Labor als nichtsteril zertifiziert; RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei
- Naturfarben
Verpackungscode -- BP: Großpackung; RI: Rack-Einsätze; HR: Klappgestell; HRS: Klappgestellt, steril; HR/T: Klappgestell, spurenmetallfrei; LR: Gestell mit abnehmbarem Deckel; LRS: Gestell mit abnehmbarem Deckel, steril; SR: Stapelgestell; IWS: Einzeln verpackt, steril.
Spezifikation
mit Filter | |
Natürlich | |
Frei von DNase, RNase, DNA und Pyrogen | |
Universal Fit Pipette |