Learn More
AG 555, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476736
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16476736 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16476736 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15336
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress AG 555 (Tyrphostin AG 555), a potent antiretroviral drug, is a potent and selective inhibitor of EGFR and blocks Cdk2 activation.
AG 555 (Tyrphostin AG 555), a potent antiretroviral drug, is a potent and selective inhibitor of EGFR and blocks Cdk2 activation.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AG 555
CAS 133550-34-2
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H18N2O3
Menge 100 mg
Synonym Tyrphostin AG 555
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (310.21 mM)
SMILES O=C(NCCCC1=CC=CC=C1)/C(C#N)=C/C2=CC=C(O)C(O)=C2
Molekulargewicht (g/mol) 322.36
Formelmasse 322.36
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease