Learn More
Abnova™ Agarose Ultra Pure
Ideal für die tägliche Analyse von Nukleinsäuren durch Gelelektrophorese oder Blotting (Northern oder Southern). Auch geeignet für Proteinanwendungen.
235.00 € - 996.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | PCR, Elektrophorese |
---|---|
Lagerungsbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern Lichtempfindlich |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16042565
|
Abnova™
D0021.100G |
100 g |
235.00 €
100 Gramm |
Verfügbar ab: 12-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16052565
|
Abnova™
D0021.500G |
500 g |
996.00 €
500 Gramm |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Mit dem Ethidiumbromid-Assay wurde keine Hintergrundfluoreszenz nachgewiesen. DNase-/RNase-freiSpezifikation
PCR, Elektrophorese | |
Bei Raumtemperatur lagern Lichtempfindlich |