Learn More
RETSCH O-Ring für Achat, gesintertes Aluminiumoxid und Zirkonoxid
23.40 € - 30.80 €
Spezifikation
Produkttyp | O-Ring |
---|---|
Material | Achat, Gesintertes Aluminiumoxid und Zirkoniumoxid |
Menge | Gehäuse 1Each |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10361234
|
RETSCH
22.085.0010 |
Für Planetary Ball Mill PM 400 250 ml-Mahlbecher |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11944382
|
RETSCH
22.085.0011 |
Für Planetary Ball Mill PM 400 500 ml-Mahlbecher |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
O-Ring | |
Achat, Gesintertes Aluminiumoxid und Zirkoniumoxid | |
Gehäuse 1Each |