Learn More
AGPAT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 10601-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16887083
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes an enzyme that converts lysophosphatidic acid (LPA) into phosphatidic acid (PA). LPA and PA are two phospholipids involved in signal transduction and in lipid biosynthesis in cells. This enzyme localizes to the endoplasmic reticulum. This gene is located in the class III region of the human major histocompatibility complex. Alternative splicing results in two transcript variants encoding the same protein.
Spezifikation
Spezifikation
AGPAT1
Polyclonal
Unconjugated
AGPAT1
1 AGP acyltransferase 1, 1 AGPAT 1, 1 AGPAT1, AGPAT1, G15, LPAAT alpha, LPAATA, Protein G15
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10554, 406165, 55979
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
0.22 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O35083, Q99943
Agpat1
AGPAT1 Fusion Protein Ag0837
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat