Learn More
AGPAT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | AGPAT1 |
---|---|
Konzentration | 0.22 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16897083
|
Proteintech
10601-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16887083
|
Proteintech
10601-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes an enzyme that converts lysophosphatidic acid (LPA) into phosphatidic acid (PA). LPA and PA are two phospholipids involved in signal transduction and in lipid biosynthesis in cells. This enzyme localizes to the endoplasmic reticulum. This gene is located in the class III region of the human major histocompatibility complex. Alternative splicing results in two transcript variants encoding the same protein.Spezifikation
AGPAT1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O35083, Q99943 | |
10554, 406165, 55979 | |
AGPAT1 Fusion Protein Ag0837 | |
Primary | |
-20°C | |
AGPAT1 |
0.22 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
1 AGP acyltransferase 1, 1 AGPAT 1, 1 AGPAT1, AGPAT1, G15, LPAAT alpha, LPAATA, Protein G15 | |
Agpat1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |