Learn More
AK-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483378
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16483378 10 mg 10 Milligramm
16469906 50 mg -
16446107 5 mg -
16432746 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16483378 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101465
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress AK-1 is a potent, specific and cell-permeable SIRT2 inhibitor, with an IC50 of 12.5 μM.
AK-1 is a potent, specific and cell-permeable SIRT2 inhibitor, with an IC50 of 12.5 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AK-1
CAS 330461-64-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H21N3O5S
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (123.93 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=CC([N+]([O-])=O)=C1)C2=CC=CC(S(=O)(N3CCCCCC3)=O)=C2
Molekulargewicht (g/mol) 403.45
Formelmasse 403.45
Reinheit (%) 99.8%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration