Learn More
Invitrogen™ AKT2 (PKB beta) Recombinant Human Protein
AKT2 is a phosphoinositide-dependent serine/threonine protein kinase that is enriched in insulin responsive tissues.
1826.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001617 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Zusammensetzung | 20mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.01% Triton X-100, 0.1mM Na3VO4, 2mM DTT, 20% glycerol |
Molekulargewicht | 59.1kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15428413
|
Invitrogen™
PR4640B |
100μg |
1826.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10669434
|
Invitrogen™
PV3975 |
1mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
AKT2 has been implicated in the metabolic actions of the hormone.
Spezifikation
NP_001617 | |
20mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.01% Triton X-100, 0.1mM Na3VO4, 2mM DTT, 20% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Full Length | |
AKT Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
59.1kDa | |
RUO - research use only | |
AKT2 (PKB beta) | |
Human | |
His Tag | |
Frozen |