Learn More
MP Biomedicals™ Albumin, Bovine, For IVD, Low Ash and Metals
Prepared by heat shock fractionation
Marke:  MP Biomedicals™ 0216006925
Weitere Details : CAS : 9048-46-8 Netto-Gewicht : 0.02500kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11490252
  • 142.04 € / 25 Gramm
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • For IVD applications
  • Low visible absorbance
  • Purity: >98%
  • Ash: <2%
  • Metals: <20ppm
For best cell culture performance, see alternate Mfr. No. 180577
Spezifikation
Spezifikation
ELISA, Microbial Culture
Bovine Albumin Fraction V
25g
2° to 8°C
66.338
6.5 to 7.5
Bovine
Powder