Learn More
Aliskiren, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451247
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16451247 50 mg 50 Milligramm
16435008 10 mg 10 Milligramm
16427737 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16451247 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12176
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Aliskiren is an orally active, highly potent and selective renin inhibitor, with IC50 of 1.5 nM. Aliskiren can be used for the research of hypertension, cardiovascular diseases and cancer cachexia.
Aliskiren is an orally active, highly potent and selective renin inhibitor, with IC50 of 1.5 nM. Aliskiren can be used for the research of hypertension, cardiovascular diseases and cancer cachexia.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aliskiren
CAS 173334-57-1
Farbe Colorless
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C30H53N3O6
Menge 50 mg
Synonym CGP 60536 CGP60536B SPP 100
Löslichkeitsinformationen Ethanol : 100 mg/mL (181.24 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (181.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES COCCCOC1=CC(C[C@@H](C[C@@H]([C@H](C[C@H](C(NCC(C)(C(N)=O)C)=O)C(C)C)O)N)C(C)C)=CC=C1OC
Molekulargewicht (g/mol) 551.76
Formelmasse 551.76
Reinheit (%) 95.24%
Güte Research
Physikalische Form Oil
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation