Learn More
Alizapride hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16464187
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Artikelnummer. 16464187
Marke: Medchem Express HYA0125A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Alizapride is a potent antiemetic, acting as a dopamine receptor antagonist. Alizapride also used in human digestive disorders.
Alizapride is a potent antiemetic, acting as a dopamine receptor antagonist. Alizapride also used in human digestive disorders.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alizapride hydrochloride
CAS 59338-87-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H22ClN5O2
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (284.23 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (94.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(OC)C=C(NN=N2)C2=C1)NCC3N(CC=C)CCC3.Cl[H]
Molekulargewicht (g/mol) 351.83
Formelmasse 351.83
Reinheit (%) 98.72%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.