Learn More
Buerkle™ Allschicht-Sammler
Allschicht-Sammler, mit offenem Innenrohr, ohne getrennte Kammern, und großem Sammelvolumen. Für Allschichtproben durch alle Schichten des Probengutes. Der große Vorteil der Zonensammler liegt darin, dass Allschichtproben aus allen Schichten eines Gebindes gesammelt werden können.
790.00 € - 1100.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Allschicht-Probenehmer |
---|---|
Material | Edelstahl (V4A) |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Grifftyp | T-Form |
Zertifizierung/Konformität | DIN |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10034704
|
Buerkle™
5316-2055 |
70 mL | 550 mm |
790.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10605715
|
Buerkle™
5316-2150 |
260 mL | 1500 mm |
1100.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10319604
|
Buerkle™
5316-2085 |
130 mL | 850 mm |
915.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Allschicht-Sammler, mit offenem Innenrohr, ohne getrennte Kammern, und großem Sammelvolumen. Für Allschichtproben durch alle Schichten des Probengutes.
Bürkle-Zonensammler dienen der Probenahme von Schüttgütern aller Art.
Der große Vorteil der Zonensammler liegt darin, dass Allschichtproben aus allen Schichten eines Gebindes gesammelt werden können.
Mit den Stechlanzen können unterschiedliche Schüttgüter, vom feinsten Pulver bis hin zu großen Körnern, wie Mais oder Nüssen, gesammelt werden.
Die Zonensammler sind in verschiedenen Längen erhältlich. 55 cm (nur Multi-, Uno- und Allschichtsammler) speziell für Säcke geeignet, 85 cm lang (speziell für Fässer, Tonnen, Mischbehälter) und 150 cm, sowie 250 cm lang (nur Jumbo-Sammler) für BigBags, Silos, Tanks etc.
Mit hilfreichem Zubehör wie Verschlusshülsen, Quali-Paper, Reinigungsbürste, Entleervorrichtung und close-it-Verschluss-Siegel wird die einfache und sichere Probenahme zusätzlich erleichtert.
Die Zonensammler sind in verschiedenen Varianten für unterschiedliche Beprobungen erhältlich.
- Aluminium oder V4A (1.4404)
- 25 mm Ø
- Geringstmögliche Spaltenabstände zwischen dem Innen- und Außenrohr
- Leichte Reinigung, Spitze abnehmbar
- Farbcodierung (Multi- und Uno-Sammler)
- Ultrareine Werkstoffe
- Hervorragende Verarbeitung, robuste Ausführung
Spezifikation
Allschicht-Probenehmer | |
Autoklavierbar | |
DIN |
Edelstahl (V4A) | |
T-Form | |
Für Allschichtprobenahme durch alle Schichten der Probe hindurch, Lebensmittel |