missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Almitrine mesylate, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200095989
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16465076

Marke: Medchem Express HY107319

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Almitrine mesylate, a peripheral chemoreceptor agonist, inhibits selectively the Ca2+-dependent K+ channel.

Almitrine mesylate, a peripheral chemoreceptor agonist, inhibits selectively the Ca2+-dependent K+ channel.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Almitrine mesylate
CAS 29608-49-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H37F2N7O6S2
Menge 100 mg
Synonym Almitrine bismesylate Almitrine bismethanesulfonate Almitrine dimesylate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (149.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=CCNC1=NC(N(CC2)CCN2C(C3=CC=C(F)C=C3)C4=CC=C(F)C=C4)=NC(NCC=C)=N1.O=S(O)(C)=O.O=S(O)(C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 669.76
Formelmasse 669.76
Reinheit (%) 99.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt