Learn More
Aloin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494757
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16494757 50 mg 50 Milligramm
16441071 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16494757 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0123
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Aloin(Aloin-A; Barbaloin-A) is a natural antitumor anthraquinone glycoside with iron chelating and non-atherogenic activities.
Aloin(Aloin-A
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aloin
CAS 1415-73-2
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H22O9
Menge 50 mg
Synonym Aloin-A Barbaloin-A
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (298.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(C=CC=C2O)[C@H]([C@]3([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C4=CC(CO)=CC(O)=C14
Molekulargewicht (g/mol) 418.39
Formelmasse 418.39
Reinheit (%) 98.21%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease