Learn More
Alpha-Estradiol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498126
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16498126 100 mg 100 Milligramm
16412046 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16498126 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0141A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Alpha-Estradiol is a weak estrogen and a 5α-reductase inhibitor which is used as a topical medication in the treatment of androgenic alopecia.
Alpha-Estradiol is a weak estrogen and a 5α-reductase inhibitor which is used as a topical medication in the treatment of androgenic alopecia.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alpha-Estradiol
CAS 57-91-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H24O2
Menge 100 mg
Synonym Alfatradiol Epiestradiol Epiestrol
Löslichkeitsinformationen DMSO : 62.5 mg/mL (229.46 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES C[C@@]12[C@H](O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=C(C=CC(O)=C4)[C@@]3([H])CC2
Molekulargewicht (g/mol) 272.38
Formelmasse 272.38
Reinheit (%) 99.52%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation