Learn More
alpha-Naphtholbenzein, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
α-Naphtholbenzein is used as a pH indicator. (pH 0.0-0.8/ pH 8.2-10.0).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
α-Naphtholbenzin wird als pH-Indikator verwendet. (PH0.0-0.8/pH8.2-10.0).
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Essigsäure und Aceton. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, wasserreaktiven Substanzen, Azo, Diazo, Hydrazinen, Metallen, Nitriden, Peroxiden, Hydroperoxiden, Epoxiden und Reduktionsmitteln.
α-Naphtholbenzin wird als pH-Indikator verwendet. (PH0.0-0.8/pH8.2-10.0).
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Essigsäure und Aceton. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, wasserreaktiven Substanzen, Azo, Diazo, Hydrazinen, Metallen, Nitriden, Peroxiden, Hydroperoxiden, Epoxiden und Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | alpha-Naphtholbenzein |
Schmelzpunkt | ∼225°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 3471575 |
Synonym | p-naphtholbenzein, 1-naphtholbenzein, alpha-naphtholbenzein, .alpha.-naphtholbenzein, 4-4-hydroxynaphthyl phenylmethylene naphthalen-1-one, naphtholbenzein, 1 4h-naphthalenone, 4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone,4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone, 4-.alpha.-4-hydroxy-1-naphthyl benzylidene |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol,acetic acid and acetone. Insoluble in water. |
Formelmasse | 374.44 |