Learn More
Korff™ Folie aus Aluminium
N.V. - 72.25 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10136710
|
Korff™
10420 |
10.000 x 500 mm (L x B) |
72.25 €
10 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10140201
|
Korff™
60194N |
10000 L x 300mm W |
N.V.
1 Rollen |
N/A | |||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
10500222
|
Korff™
60004E |
2000 L x 300mm W |
N.V.
1 Rollen |
N/A | |||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15263219
|
Korff™
WAN1 |
500mm W |
N.V.
4 Rollen |
N/A | |||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
Beschreibung
Alufolie einseitig glänzend, einseitig matt, glatt, weich.Dispenser aus Metall, für Grossrollen, mit Abreisszahnleiste.
Breite: 300mm
Länge: 100 m
Stärke: 13μm
Spezifikation
Folie | |
Aluminium |