Learn More
Brady™ Gebotsschilder, Aluminium mit überlaminiertem Polyester
4.40 € - 35.55 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
---|---|
Material | Aluminum, Polyester |
Beschreibung | Aluminium mit Polyesterüberlaminat |
Form | Rund |
Produkttyp | Mandatory Sign |
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15102706
|
Brady™
803652 |
Gebotssymbol - Überkittel erforderlich | 200 mm |
4.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11704904
|
Brady™
257930 |
Schutzhandschuhe | 100 mm |
7.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11840752
|
Brady™
255110 |
Schutzhandschuhe | 200 mm |
14.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11734854
|
Brady™
255111 |
Schutzhandschuhe | 315 mm |
35.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11764894
|
Brady™
257923 |
Atemschutz verwenden | 100 mm |
7.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11880742
|
Brady™
255132 |
Atemschutz verwenden | 200 mm |
14.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11744854
|
Brady™
255129 |
Gesichtsschutz verwenden | 315 mm |
35.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11744894
|
Brady™
257897 |
Gesichtsschutz verwenden | 100 mm |
7.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10051104
|
Brady™
255128 |
Gesichtsschutz verwenden | 200 mm |
14.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11850732
|
Brady™
255102 |
Kopfschutz verwenden | 200 mm |
14.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11840742
|
Brady™
255126 |
Vollschutz verwenden | 200 mm |
14.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11810752
|
Brady™
255108 |
Fuß verwenden | 200 mm |
14.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12603486
|
Brady™
257970 |
Tragen Sie Schutzschürzen | 200 mm |
14.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11784894
|
Brady™
257925 |
Überschuhe verwenden | 200 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11794894
|
Brady™
257926 |
Überschuhe verwenden | 315 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11754894
|
Brady™
257912 |
Schutzhaube verwenden | 100 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11764854
|
Brady™
255136 |
Schutzhaube verwenden | 200 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11774854
|
Brady™
255137 |
Schutzhaube verwenden | 315 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11754854
|
Brady™
255133 |
Atemschutz verwenden | 315 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11774894
|
Brady™
257924 |
Überschuhe verwenden | 100 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Spezifikation
ISO 7010 | |
Aluminium mit Polyesterüberlaminat | |
Mandatory Sign |
Aluminum, Polyester | |
Rund | |
Weiß auf Blau |