Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Schaufel aus Aluminium
Aluminiumschaufeln mit Teflon FEP-Beschichtung sind FDA-konform für den Kontakt mit Lebensmitteln
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ H36733-0000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.33000kg
Beschreibung
- Korrosionsbeständige, braune Antihaftbeschichtung
- Entsprechen den US-Vorschriften der FDA für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Der Griff ist nicht beschichtet, damit er rutschfest ist
Spezifikation
Schaufel | |
Probenschaufel | |
1 qt. | |
Braun | |
FDA-konform bezüglich Kontakt mit Lebensmitteln | |
260 x 105 x 76 mm | |
76 mm | |
178 mm | |
76 mm |
Aluminium | |
Rutschfester Griff | |
1 l | |
Teflon™ | |
260 x 105 mm | |
76 mm | |
260 mm | |
83 mm | |
105 mm |