Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Schaufel aus Aluminium
Aluminiumschaufeln mit Teflon FEP-Beschichtung sind FDA-konform für den Kontakt mit Lebensmitteln
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ H36735-0000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Korrosionsbeständige, braune Antihaftbeschichtung
- Entsprechen den US-Vorschriften der FDA für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Der Griff ist nicht beschichtet, damit er rutschfest ist
Spezifikation
Schaufel | |
Probenschaufel | |
0,5 gal. | |
Braun | |
FDA-konform bezüglich Kontakt mit Lebensmitteln | |
311 x 127 x 89 mm | |
89 mm | |
209 mm | |
127 mm |
Aluminium | |
Rutschfester Griff | |
2 l | |
Teflon™ | |
311 x 127 mm | |
89 mm | |
311 mm | |
102 mm | |
127 mm |