Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Schaufel aus Aluminium
Aluminiumschaufeln mit Teflon FEP-Beschichtung sind FDA-konform für den Kontakt mit Lebensmitteln
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ H36737-0000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Description
- Korrosionsbeständige, braune Antihaftbeschichtung
- Entsprechen den US-Vorschriften der FDA für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Der Griff ist nicht beschichtet, damit er rutschfest ist
Specifications
Schaufel | |
Probenschaufel | |
1 gal. | |
Braun | |
FDA-konform bezüglich Kontakt mit Lebensmitteln | |
362 x 146 x 111 mm | |
111 mm | |
260 mm | |
146 mm |
Aluminium | |
Rutschfester Griff | |
4 l | |
Teflon™ | |
362 x 146 mm | |
111 mm | |
362 mm | |
102 mm | |
146 mm |