Learn More
VACUUBRAND™ Kleinflansche aus Aluminium mit Schlauchwelle
Vakuumsysteme mit kleinen Flanschen brauchen geeignete Komponenten, damit der Querschnitt der Verbindung vom System zur Vakuumpumpe konsistent bleibt.Mit unseren kleinen Flanschanschlüssen für Membranpumpen und elastischen Anschlusskomponenten kann die Pumpe in das Vakuumverteilungssystem integriert werden.
24.05 € - 52.60 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit | Magnetbetätigte Ventile VV und VV C |
---|---|
Material | Aluminium |
Gesamtlänge (metrisch) | 4 cm |
Menge | Je 1 |
Typ | Kleiner KF-Flansch |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10738491
|
VACUUBRAND™
20662521 |
40/8 mm | 6 x 10 mm |
52.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10587801
|
VACUUBRAND™
20662500 |
10/6 mm | 4 x 8 mm |
24.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10558261
|
VACUUBRAND™
20662511 |
16/10 mm | 7 x 12 mm |
26.47 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10622422
|
VACUUBRAND™
20662517 |
25/10 mm | 7 x 12 mm |
32.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10672672
|
VACUUBRAND™
20662518 |
25/12 mm | 10 x 15 mm |
34.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11980082
|
VACUUBRAND™
20662512 |
25/8 mm | 6 x 10 mm |
34.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
Magnetbetätigte Ventile VV und VV C | |
4 cm | |
Kleiner KF-Flansch |
Aluminium | |
Je 1 |