Learn More
AM-4668, MedChemExpress
Artikelnummer. 16417977
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16417977 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16417977 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12585
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress AM-4668 is a GPR40 agonist for type 2 diabetes. EC50s of 3.6 nM and 36 nM for GPR40 in A9 cells (GPR40 IP3 assay) and CHO cells (GPR40 aequorin assay), respectively.
AM-4668 is a GPR40 agonist for type 2 diabetes. EC50s of 3.6 nM and 36 nM for GPR40 in A9 cells (GPR40 IP3 assay) and CHO cells (GPR40 aequorin assay), respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AM-4668
CAS 1011531-27-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H19F3N2O4S
Menge 5 mg
SMILES OC(C[C@H](C1=NOC=C1)C(C=C2)=CC=C2OCC(S3)=C(C)N=C3C4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)=O
Molekulargewicht (g/mol) 488.48
Formelmasse 488.48
Reinheit (%) 99.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation