Learn More
AM095 free acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473027
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16473027 50 mg 50 Milligramm
16467046 100 mg -
16459517 5 mg -
16441216 200 mg -
16411806 500 mg 500 Milligramm
16406978 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16473027 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16040
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress AM095 (free acid) is a potent LPA1 receptor antagonist with IC50 values of 0.98 and 0.73 μM for recombinant human or mouse LPA1 respectively.
AM095 (free acid) is a potent LPA1 receptor antagonist with IC50 values of 0.98 and 0.73 μM for recombinant human or mouse LPA1 respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AM095 free acid
CAS 1228690-36-5
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H24N2O5
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 67.3 mg/mL (147.43 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O)CC1=CC=C(C2=CC=C(C3=C(NC(O[C@@H](C4=CC=CC=C4)C)=O)C(C)=NO3)C=C2)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 456.49
Formelmasse 456.49
Reinheit (%) 98.07%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation