Learn More
AM211, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498257
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16498257 5 mg -
16445558 10 mg 10 Milligramm
16436116 100 mg 100 Milligramm
16421727 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16498257 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13213
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress AM211 is a potent, selective and orally bioavailable prostaglandin D2 (PGD2) receptor type 2 (DP2) antagonist, with IC50s of 4.9 nM, 7.8 nM, 4.9 nM, 10.4 nM for human, mouse, guinea pig, and rat DP2, respectively.
AM211 is a potent, selective and orally bioavailable prostaglandin D2 (PGD2) receptor type 2 (DP2) antagonist, with IC50s of 4.9 nM, 7.8 nM, 4.9 nM, 10.4 nM for human, mouse, guinea pig, and rat DP2, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AM211
CAS 1175526-27-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H27F3N2O4
Menge 5 mg
Synonym AM211 free acid
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 125 mg/mL (249.75 mM)
SMILES O=C(O)CC1=CC(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2CN(CC)C(NCC3=CC=CC=C3)=O)=C(OC)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 500.51
Formelmasse 500.51
Reinheit (%) 98.11%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation