Learn More
AM580, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480347
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16480347 50 mg -
16456707 5 mg -
16433998 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16480347 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10475
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress AM580 is a selective RARα agonist with IC50 and EC50 of 8 nM and 0.36 nM, respectively.
AM580 is a selective RARα agonist with IC50 and EC50 of 8 nM and 0.36 nM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AM580
CAS 102121-60-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H25NO3
Menge 50 mg
Synonym CD336 NSC608001 Ro 40-6055
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 45 mg/mL (128.04 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC(CC1)(C)C2=C(C=CC(C(NC3=CC=C(C(O)=O)C=C3)=O)=C2)C1(C)C
Molekulargewicht (g/mol) 351.44
Formelmasse 351.44
Reinheit (%) 99.46%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death