Learn More
AM966, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200100543
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16476706 100 mg -
16456418 10 mg -
16439007 5 mg -
16422527 50 mg 50 Milligramm
4 options
Artikelnummer. 16476706
Marke: Medchem Express HY15277
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress AM966 is a high affinity, selective, oral LPA1-antagonist, inhibits LPA-stimulated intracellular calcium release (IC50=17 nM).
AM966 is a high affinity, selective, oral LPA1-antagonist, inhibits LPA-stimulated intracellular calcium release (IC50=17 nM).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AM966
CAS 1228690-19-4
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H23ClN2O5
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (203.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1=CC=C(C2=CC=C(C3=C(NC(O[C@@H](C4=CC=CC=C4Cl)C)=O)C(C)=NO3)C=C2)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 490.93
Formelmasse 490.93
Reinheit (%) 98.64%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation