Learn More
Karl Hecht™ Braune Probenröhrchen aus Glas mit Schnappverschluss
Aus Braunglas zum Schutz lichtempfindlicher Inhalte.
Marke: Karl Hecht™ 42786016
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.33000kg
Beschreibung
- Flacher Boden
- Mit Rollrand
- Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Spezifikation
Naturfarben | |
Braun | |
25 ml | |
Schnappverschluss | |
200/Packung |
30 mm | |
Glas | |
Polyethylen | |
50 mm | |
Probenfläschchen |